Merck
GF18976292
Tungsten carbide/cobalt
rod, WC 94%/Co 6%, 0.5 mm diameter, length 30 mm
別名:
W 607900
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
31191518
NACRES:
NA.23
形状
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 189-762-92
L
30 mm
直径
0.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)