Merck
GF26987664
ポリテトラフルオロエチレン
(PTFE), film, thickness 0.05 mm, size 300 × 300 mm, tolerance 0.2
別名:
FP301250
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
形状
film
メーカー/製品名
Goodfellow 269-876-64
サイズ
300 × 300 mm
厚さ
0.05 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)