アッセイ
99.9%
フォーム
lumps
メーカー/製品名
Goodfellow 275-301-97
抵抗性
73 μΩ-cm, 20°C
重量
100 g
塊最大サイズ
25 mm
bp
3443 °C (lit.)
mp
795 °C (lit.)
密度
6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Ce]
InChI
1S/Ce
InChI Key
GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF27530197-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)