Merck
GF38558380
アルミナ
tube, outside diameter 3.0 mm, length 500 mm, wall thickness 0.7 mm
別名:
AL607060
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11181511
NACRES:
NA.23
フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 385-583-80
L
500 mm
外径
3.0 mm
壁厚
0.7 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)