安全性情報
GF74687260
アルミナ
rod, 20.0 mm diameter, length 50 mm, bulk density 0.78 g/cm3
別名:
AL607992
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11181511
NACRES:
NA.23
形状
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 746-872-60
L
50 mm
直径
20.0 mm
かさ密度
0.78 g/cm3
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
GF74687260-5EA:
GF74687260-1EA:
GF74687260-2EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)