安全性情報
GF39120814
アルミナ
sheet, thickness 0.15 mm, size 50 × 50 mm, purity 96.%
別名:
AL603015
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11181511
NACRES:
NA.23
アッセイ
96%
フォーム
sheet
メーカー/製品名
Goodfellow 391-208-14
サイズ
50 × 50 mm
厚さ
0.15 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
GF39120814-2EA:
GF39120814-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)