Merck
GF90514559
アルミナ
sheet, thickness 2.5 mm, size 50 × 50 mm, purity 99%
別名:
AL603251
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11181511
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
形状
sheet
メーカー/製品名
Goodfellow 905-145-59
サイズ
50 × 50 mm
厚さ
2.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)