Merck
GF15993625
アルミナ
sheet, thickness 0.25 mm, size 5 × 5 mm, purity 99%
別名:
AL603028
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11181511
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
フォーム
sheet
メーカー/製品名
Goodfellow 159-936-25
サイズ
5 × 5 mm
厚さ
0.25 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)