Merck
GF14736236
アルミナ
sheet, thickness 0.50 mm, size 60 × 60 mm, purity 96.%
別名:
AL603051
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11181511
NACRES:
NA.23
アッセイ
96%
フォーム
sheet
メーカー/製品名
Goodfellow 147-362-36
サイズ
60 × 60 mm
厚さ
0.50 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)