Merck
GF49936731
Niobium/Tantalum
tube, Nb 98.5%/Ta 1.5%, outside diameter 10.0 mm, length 100 mm, wall thickness 0.4 mm
別名:
NB137600
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 499-367-31
L
100 mm
外径
10.0 mm
壁厚
0.4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)