安全性情報
GF70726204
Polyetheretherketone
(PEEK), film, thickness 0.006 mm, size 150 × 150 mm, transparent pale amber
別名:
EK301006
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 707-262-04
サイズ
150 × 150 mm
厚さ
0.006 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF70726204-20EA:
GF70726204-5EA:
GF70726204-2EA:
GF70726204-1EA:
GF70726204-10EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)