Merck
GF73114545
ステンレススチール - AISI 304合金、FeCr18Ni10
foil, 10mm disks, 0.008mm thickness
別名:
FE220150
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
形状
foil (disc)
メーカー/製品名
Goodfellow 731-145-45
直径×厚み
10 mm × 0.008 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)