安全性情報
GF76886285
Nickel/Iron
powder, Ni81%/Fe19%, 45 max. part. size (micron), weight 100 g, condition atomized
別名:
NJ016020
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
形状
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 768-862-85
重量
100 g
部分最大サイズ
45 (micron)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract,Skin
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
GF76886285-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)