Merck
HAM201100
Hamilton® Gastight® syringe, general use, 1700 series
model, 1725, AccuDil (AD) end, volume 250 μL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.03
物質
Borosilicate glass/PTFE
Gastight syringe
特徴
autoclavable: no
model 1725, AccuDil (AD) end
メーカー/製品名
Hamilton
パラメーター
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
500 psig pressure
容量
250 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)