Merck
HAM242060
Hamilton® Polilyte Lab Temp pH electrode
Pt1000 temperature sensor, glass, 1 m BNC/1x4 mm banana connector
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115604
NACRES:
NB.79
物質
cylindrical HF glass membrane
glass
single pore diaphragm
特徴
electrode Polisolve electrolyte
1 m BNC/1x4 mm banana connector
Pt1000 temperature sensor
パラメーター
-10-80 °C temp. range
直径
12 mm
浸漬深度
15 mm
pH
0-14
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)