Merck
HYASKIT
Sigma-Aldrich
HyasKit
別名:
Microenvironment mapping technology, Photoinduced proximity labeling kit, Protein-protein interaction elucidation technology, Small molecule-photocatalyst conjugate labeling
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.32
保管温度
−20°C
詳細
The Hyas MicroMap Kit provides a method for small molecule intracellular target identification via photocatalytic proximity labeling. The kit contains a catalyst that can be coupled to an amine on almost any small-molecule ligand. The subsequent ligand-Iridium conjugate can be used to perform multiple target identification experiments. The following kit provides enough Ir-catalyst to synthesize 20 μMoles of iridium–ligand conjugate and enough Diazirine-PEG3-Biotin to perform 10 proteomics experiments.
The kit provides a step-by-step procedure for conjugating your ligand of choice to a photocatalyst that localizes light-mediated crosslinking to the ligands target. The ligand–iridium conjugate can then be incubated with live cells along with a biotinylated diazirine reagent. Analogous to a satellite, the photocatalyst localizes carbene generation from the diazirine only in the direct vicinity and thus covalently modifies the target protein in a catalytic manner, amplifying the signal for downstream analysis.
To link to an acid on a small molecule (instead of an amine), the Dione Kit is available.
Photoreactors commercially available:
アプリケーション
Proximity protein labeling, protein-protein interactions, photoaffinity labeling, proteomics
生物化学的/生理学的作用
Kit of components packaged in individual vials for enabling photoinduced proximity labeling. The kit contains an Ir-catalyst to couple to an acid on a small molecule ligand. Kit contains Ir-catalyst and Diazirine PEG3 Biotin to perform 10 proteomics experiments. To link to an acid on a small molecule, the Dione Kit is available.
関連製品
製品番号
詳細
価格
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
資料
In cases where photoaffinity labeling (PAL) probes are ineffective, Hyas and Dione Kits provide an effective method for small molecule identification by using an Iridium photocatalyst tethered to the molecule under investigation.
関連コンテンツ
有機合成・材料科学のセールを開催中!約18,000点を希望販売価格が最大70%OFFでご提供