保管温度
−20°C
詳細
The kit provides a step-by-step procedure for conjugating your antibody to a photocatalyst that localizes light-mediated crosslinking to the antibody′s target and surrounding proteins. First, an azide-containing linker is appended to your antibody that ″clicks″ on an iridium photocatalyst. The resulting antibody-photocatalyst conjugate is added to live cells along with a biotinylated diazirine reagent. Analogous to a satelite, the photocatalyst localizes carbene generation from the diazirine and thus covalently modifies surrounding proteins. The biotin tag allows for enrichment of photo-labeled proteins. As shown in Geri et al., the extent of this photo-induced labeling is within a 4 nm radius of the photocatalyst, providing advanced precision for mapping protein interaction networks.
Read more about micromapping in our Technology Spotlight
Protocol available here
Included:
- Conjugation reagents and buffers, photocatalyst, photo-reactive diazirine-biotin, fluorescent standard for validation
Not included:
- Antibodies (primary, secondary, isotype)
- Light-irradiating photoreactor (suggestions below)
- Protein concentration assay (BCA assay recommended)
- Plate reader
- Spin desalting columns (7K MWCO, 2 mL recommended)
Photoreactors commercially available:
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
最近、光反応性イリジウム触媒を用いた、抗体への新たな標識手法が開発されました。光照射で触媒が活性化されると、触媒反応によりジアジリン化合物が反応性カルベン中間体に変換され、近接した膜タンパク質を標識することが可能になります。ジアジリン化合物は標的タンパク質にビオチンを標識し検出できるようにします。
Novel method tags antibodies with photoreactive iridium for membrane protein labeling.
In cases where photoaffinity labeling (PAL) probes are ineffective, Hyas and Dione Kits provide an effective method for small molecule identification by using an Iridium photocatalyst tethered to the molecule under investigation.
関連コンテンツ
有機合成・材料科学のセールを開催中!約18,000点を希望販売価格が最大70%OFFでご提供