Merck
513989
Sigma-Aldrich
1-Azido-1-deoxy-β-D-galactopyranoside
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11N3O5
CAS番号:
分子量:
205.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
光学活性
[α]20/D +23°, c = 1% in DMSO
反応適合性
reaction type: click chemistry
mp
150 °C (dec.) (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H](N=[N+]=[N-])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H11N3O5/c7-9-8-6-5(13)4(12)3(11)2(1-10)14-6/h2-6,10-13H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6-/m1/s1
InChI Key
KSRDTSABQYNYMP-FPRJBGLDSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
513989-500MG:
513989-BULK:
513989-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)