Merck
I3502
Sigma-Aldrich
α-イソニトロソプロピオフェノン
別名:
1-フェニル-1,2-プロパンジオン-2-オキシム, 2-(ヒドロキシイミノ)プロピオフェノン, NSC 5410
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5COC(=NOH)CH3
CAS番号:
分子量:
163.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
mp
113-115 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C\C(=N/O)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9NO2/c1-7(10-12)9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,12H,1H3/b10-7+
InChI Key
YPINLRNGSGGJJT-JXMROGBWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の合成に関与する反応剤です。
  • 光物理学研究および電気化学研究に用いる環状メタル化イリジウム錯体
  • ヨウ素化および環化反応を経由するヒドロイミダゾチアゾール類
以下の用途に関与する反応剤です。
  • Sonogashiraカップリング反応
  • イミダゾールオキシド触媒を用いる芳香族アルデヒドのアリル化
  • α-オキシムケトンのBeckmann転位
尿素の比色定量に用いる試薬
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
I3502-50G:
I3502-VAR:
I3502-5G:
I3502-25G:
I3502-10G:
I3502-BULK:
I3502-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Determination of N-methylurea: comparison of two colorimetric methods using diacetyl monoxime or alpha-isonitropropiophenone.
W K Paik et al.
Analytical biochemistry, 122(1), 194-198 (1982-05-01)
Luciana Souza-Moreira et al.
Scientific reports, 9(1), 20304-20304 (2020-01-01)
Mesenchymal stromal cells (MSCs) are a potential therapy for many chronic inflammatory diseases due to their regenerative, immunologic and anti-inflammatory properties. The two-way dialogue between MSCs and macrophages is crucial to tissue regeneration and repair. Previous research demonstrated that murine