Merck
JKA8008
Sigma-Aldrich
8arm-PEG10K
average MN 10,000, NH2, hexaclycerol core, HCl Salt, carboxyl reactive
別名:
8arm-PEG-NH2, hexaglycerol core, 8arm-PEG-NH2, Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
R(O(CH2CH2O)nCH2CH2NH2)8
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
8arm-PEG10K-NH2, hexaglycerol core, HCl Salt, average Mn 10,000
形状
solid
分子量
average Mn 10,000
反応適合性
reactivity: carboxyl reactive
ポリマー構造
shape: 8-arm
functionality: homofunctional
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
8arm PEG Amine. Crosslinks into hydrogels. Amine group reacts with carboxylic group (-COOH) or other amine reactive chemical groups.
アプリケーション
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法的情報
Product of JenKem Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
JKA8008-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Giorgi, M.E., et al.
Glycobiology, 22(10) (2012)
Frith, J.E., et al.
Biomaterials, 35(4) (2014)
Jeon, O., et al.
Acta Biomaterialia, 10(1) (2014)
資料
ポリエチレングリコール(PEG)は、生物学的、化学的応用や医薬品開発に有用な化学的性質を有するエチレンオキシドと水との縮合ポリマーです。研究用途にPEGを使用する際に考慮すべき4つのポイントをご紹介します。
Y字型PEG誘導体に関するDDSへの応用例を中心にご紹介します。薬物のPEG化において、分岐型mPEG誘導体は直鎖状PEGと比較して安定性や薬学的活性が高いことが明らかになっており、生物医学分野での応用に関する関心が高まっています。
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.