Merck
M32607
Sigma-Aldrich
5-ブロモ吉草酸メチル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Br(CH2)4COOCH3
CAS番号:
分子量:
195.05
Beilstein:
1749649
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.463 (lit.)
密度
1.363 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)CCCCBr
InChI
1S/C6H11BrO2/c1-9-6(8)4-2-3-5-7/h2-5H2,1H3
InChI Key
RAVVJKCSZXAIQP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
210.2 °F - closed cup
引火点(℃)
99 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
M32607-VAR:
M32607-10G:
M32607-25G:
M32607-BULK:
M32607-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)