Merck
129100
Sigma-Aldrich
5-ブロモ吉草酸エチル
98% (contains silver wool as stabilizer)
別名:
5-Bromopentanoic acid ethyl ester, Ethyl 5-bromopentanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Br(CH2)4COOC2H5
CAS番号:
分子量:
209.08
Beilstein:
1752023
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98% (contains silver wool as stabilizer)
フォーム
liquid
含みます
(Contains silver wool as stabilizer)
屈折率
n20/D 1.458 (lit.)
bp
104-109 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.321 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
ester
SMILES記法
CCOC(=O)CCCCBr
InChI
1S/C7H13BrO2/c1-2-10-7(9)5-3-4-6-8/h2-6H2,1H3
InChI Key
AFRWBGJRWRHQOV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ブロモ吉草酸エチルはS(γ-カルボキシプロピル)-DL-ホモシステインおよびS(δ-カルボキシブチル)-DL-ホモシステインの調製に使用されました。ブロモ吉草酸エチルは5-アジド吉草酸エチル の調製でも使用されました
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
219.2 °F - closed cup
引火点(℃)
104 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
129100-25G:
129100-BULK:
129100-VAR:
129100-1KG:
129100-5G:
129100-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
1,3-Dipolar cycloaddition of azides with electron-deficient alkynes under mild condition in water.
Zengmin Li, et al.
Tetrahedron Letters, 45(15), 3143-3146 (2004)
W M Awad et al.
The Journal of biological chemistry, 258(21), 12790-12792 (1983-11-10)
We described recently the purification and preliminary characterization of human hepatic betaine: homocysteins S-methyltransferase (Skiba, W. E., Taylor, M. P., Wells, M. S., Mangum, J. H., and Awad, W. M., Jr. (1982) J. Biol. Chem. 258, 14944-14948) where it was