Merck
M3933
Sigma-Aldrich
2-Methylisoborneol solution
~10 mg/mL in methanol, ≥98% (GC)
別名:
(1R-exo)-1,2,7,7-Tetramethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H20O
CAS番号:
分子量:
168.28
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98% (GC)
濃度
~10 mg/mL in methanol
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)[C@](C)(O)C2
InChI
1S/C11H20O/c1-9(2)8-5-6-10(9,3)11(4,12)7-8/h8,12H,5-7H2,1-4H3/t8-,10-,11-/m1/s1
InChI Key
LFYXNXGVLGKVCJ-FBIMIBRVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-Methylisoborneol (2-MIB) is a semi-volatile compound, responsible for the undesirable earthy-musty odor in surface water. It can be efficiently degraded by TiO2 photocatalysis. 2-MIB can also be easily adsorbed on granular activated carbon.
アプリケーション
2-Methylisoborneol can be used as a reactant:
  • To prepare N-[(1R,2R,4R)-1,4,7,7-tetramethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl]acetamide by reacting with acetonitrile in the presence of boron trifluoride etherate.
  • In the enantioselective total synthesis of geissoschizine as well as geissoschizol.
その他情報
Fungal metabolite which contributes to the earthy odor in public water supplies.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F
引火点(℃)
11 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M3933-VAR:
M3933-1ML-KC:
M3933-5X1ML:4548173202846
M3933-1ML:4548173202839
M3933-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The destruction of 2-methylisoborneol and geosmin using titanium dioxide photocatalysis.
Lawton LA, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 44(1), 9-13 (2003)
Reaktionen an Indolderivaten, LIII. Enantioselektive Totalsynthese von (+)-Geissoschizin und (-)-Geissoschizol
Bohlmann C, et al.
Liebigs Annalen der Chemie , 1985(9), 1752-1763 (1985)
Activated carbon adsorption of the odorous compounds 2-methylisoborneol and geosmin.
J. Amer. Water Works Assoc., 223-228 (1977)
The Reactions of Selected Terpene Alcohols with Acetonitrile in the Presence of Boron Trifluoride Etherate
Welniak M
Polish Journal of Chemistry, 76(10), 1405-1411 (2002)
Ultrasonically induced degradation of 2-methylisoborneol and geosmin.
Song W and O'Shea KE.
Water Research, 41(12), 2672-2678 (2007)