Merck
NOR5X4INSB
Optimizer insert for spinner turbines
NMR tube size 4 mm , into 5 mm Bruker
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121705
NACRES:
SB.32
物質
(acetal homopolymer resin)
メーカー/製品名
Norell
NMR管サイズ
4 mm , into 5 mm Bruker
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Precision adapter holds 3 mm, 4 mm, and 4.25 mm NMR tube in a 5 mm spinner turbine. Does not include spinner turbine.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)