アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.559 (lit.)
bp
250 °C (lit.)
mp
2-5 °C (lit.)
密度
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H11NO/c1-2-10-8-5-3-7(9)4-6-8/h3-6H,2,9H2,1H3
InChI Key
IMPPGHMHELILKG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
251.6 °F - closed cup
引火点(℃)
122 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P14815-VAR:
P14815-5G:
P14815-500G:
P14815-100G:
P14815-BULK:
P14815-1KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック