About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7NO2 · HCl
CAS番号:
分子量:
173.60
Beilstein:
3696607
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アッセイ
99%
フォーム
powder
mp
135 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl[H].OC(=O)Cc1ccccn1
InChI
1S/C7H7NO2.ClH/c9-7(10)5-6-3-1-2-4-8-6;/h1-4H,5H2,(H,9,10);1H
InChI Key
MQVISALTZUNQSK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P65606-25G:
P65606-5G:
P65606-VAR:
P65606-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)