Merck
P71207
Sigma-Aldrich
3-ピリジンプロパノール
98%
別名:
3-(3-ピリジル)-1-プロパノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H11NO
CAS番号:
分子量:
137.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.53 (lit.)
bp
130-133 °C/3 mmHg (lit.)
密度
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCCCc1cccnc1
InChI
1S/C8H11NO/c10-6-2-4-8-3-1-5-9-7-8/h1,3,5,7,10H,2,4,6H2
InChI Key
ZUGAIMFLQLPTKB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
P71207-VAR:
P71207-25G:
P71207-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)