アッセイ
>90%
フォーム
solid or viscous liquid
反応適合性
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
ポリマー構造
shape: branched
functionality: monofunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
N1(C(=O)CCC1=O)OC(=O)CCCC(=O)NCCOCCOCCOCCOCCC(=O)NC(COCCC(=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)(COCCC(=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)COCCC(=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC
InChI
1S/C108H206N6O52/c1-123-25-28-131-41-44-139-55-58-145-67-70-151-79-82-157-91-94-160-88-85-154-76-73-148-64-61-142-52-49-136-38-33-128-22-14-110-101(116)9-18-163-97-108(113-104(119)12-17-126-31-36-134-47-48-135-37-32-127-21-13-109-100(115)5-4-6-107(122)166
関連するカテゴリー
特徴および利点
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)