Merck
QBD11086
Sigma-Aldrich
m-dPEG ®13-NHS ester
別名:
Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H59NO17
分子量:
729.81
MDL番号:
UNSPSCコード:
51171641
NACRES:
NA.22
アッセイ
>90%
形状
solid or viscous liquid
反応適合性
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
ポリマー構造
shape: linear
functionality: monofunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
特徴および利点
m-dPEG ®₁₃-NHS ester is an amine reactive hydrophilic dPEG modifier.
法的情報
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
QBD11086-1000MG:
QBD11086-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)