Merck
QBD11095
Sigma-Aldrich
m-dPEG ®25-amido-dPEG ®24-DSPE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C144H285N2O59P
分子量:
3019.76
UNSPSCコード:
51171641
NACRES:
NA.22
アッセイ
>90%
形状
solid or viscous liquid
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: payload delivery reagent
官能基
phospholipid
ポリマー構造
shape: linear
functionality: monofunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
特徴および利点
m-dPEG ®₂₅-amido-dPEG ®₂₄-DSPE is a micelle building block.
法的情報
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
QBD11095-100MG:
QBD11095-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)