Merck
Z502758
Sigma-Aldrich
Threaded vial connector
8-425 thread for 13-425
別名:
747205-0813
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
フィッティング
8-425 thread for 13-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
このネジコネクターは、スタンダードなネジのサンプルバイアルと、GPIネジ使用のガラス器具、およびスタンダードなテーパージョイントのアダプターとを接続する便利な方法を提供します。
・ロータリーエバポレータートラップからのサンプル収集に最適
・ガラス充填ナイロンと不活性のPTFE製インナーシールから構成
・温度範囲:最高200°C
特徴および利点
• Connectors have PTFE seals and FKM O-Rings• Blue glass-filled nylon• For use to 150 °C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)