フィッティング
20-400 thread for 22-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
このネジコネクターは、スタンダードなネジのサンプルバイアルと、GPIネジ使用のガラス器具、およびスタンダードなテーパージョイントのアダプターとを接続する便利な方法を提供します。
・ロータリーエバポレータートラップからのサンプル収集に最適
・ガラス充填ナイロンと不活性のPTFE製インナーシールから構成
・温度範囲:最高200°C
・ロータリーエバポレータートラップからのサンプル収集に最適
・ガラス充填ナイロンと不活性のPTFE製インナーシールから構成
・温度範囲:最高200°C
特徴および利点
• Connectors have PTFE seals and FKM O-Rings• Blue glass-filled nylon• For use to 150 °C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック