メーカー/製品名
WHEATON®
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
All wetted parts are PTFE.
13-425 screw-threaded connector.
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック