Merck
Z510807
Sigma-Aldrich
接続アダプター
female joint: ST/NS 24/40, thread size 13-425
別名:
747130-1324
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
スレッドサイズ
13-425
ジョイント
female joint: ST/NS24/40
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ガラス摺りジョイントをネジ口型マイクロスケ-ルの器具またはサンプルバイアルに接続します。飛散ガ-ドと共に用いるとエバポレ-タ-使用時の少量サンプルの回収に優れています。ネジ口バイアルコネクタ-は別売りです。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)