Merck
Z510815
Sigma-Aldrich
接続アダプター
female joint: ST/NS 14/20, thread size 20-400
別名:
747130-2014
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
スレッドサイズ
20-400
ジョイント
female joint: ST/NS14/20
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ガラス摺りジョイントをネジ口型マイクロスケ-ルの器具またはサンプルバイアルに接続します。飛散ガ-ドと共に用いるとエバポレ-タ-使用時の少量サンプルの回収に優れています。ネジ口バイアルコネクタ-は別売りです。
特徴および利点
• Accessory for microscale MICROFLEX threaded kits• Connects Standard Taper outer ground joint to GPI thread of inner ground joint• Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)