Merck
Z723177
Sigma-Aldrich
Aldrich® ロータリーエバポレーターアダプターセット
joint: ST/NS 29/32
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint: ST/NS29/32
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
広口瓶やボトルをロータリーエバポレーターの蒸気管に接続するための多目的アダプターです。耐久性に優れ、化学的に不活性なガラス充填PTFEを精密に機械加工しました。独自の「万能適合」ネジ式接続により、適切なあらゆるキャップに適合します。 直径16 mmの穴開きキャップにアダプターのネジ付きシャフトを差し込み、PTFE製のガスケットとナットを手で締めるだけです。アダプターの反対側を通常のテーパージョイントとクリップで蒸気管に接続します。
フィールド試験済み
このアダプターは、試料の回収が困難な丸底フラスコではなく標準サイズの瓶を用いてアスファルト留分や石油留分から溶媒を蒸発させるのに広く用いられています。実験室で固形物を回収する用途にも便利です。
アダプターセットには、58×400 mm直径のホールドキャップ1個、PTFEライナー付きトップキャップ1個、200 mLホウケイ酸ガラス製ジャー1個が含まれます。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
関連製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)