Merck
QBD11170
Sigma-Aldrich
DOTA tris(TBE)-amido-dPEG ®23-Maleimide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C83H155N7O33
分子量:
1779.15
UNSPSCコード:
12352005
NACRES:
NA.22
アッセイ
>90%
フォーム
solid or viscous liquid
反応適合性
reagent type: chelator
reagent type: cross-linking reagent
ポリマー構造
shape: linear
functionality: monofunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
特徴および利点
DOTA tris(TBE)-amido-dPEG ®₂₃-Maleimide contains a DOTA-tris(TBE) metal chelator for radio-labelling and a thiol-reactive maleimide connected by a hydrophilic dPEG spacer.
法的情報
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
QBD11170-50MG:
QBD11170-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)