アッセイ
>90%
フォーム
solid or viscous liquid
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
ポリマー構造
shape: linear
functionality: heterobifunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
BrCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])=O
InChI
1S/C50H99BrN4O24/c51-49-50(56)53-1-3-57-5-7-59-9-11-61-13-15-63-17-19-65-21-23-67-25-27-69-29-31-71-33-35-73-37-39-75-41-43-77-45-47-79-48-46-78-44-42-76-40-38-74-36-34-72-32-30-70-28-26-68-24-22-66-20-18-64-16-14-62-12-10-60-8-6-58-4-2-54-55-52/h1-49H2,(
特徴および利点
WGK
WGK 3
Jan Code
QBD11205-1000MG:
QBD11205-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)