Merck
SYNA381410
Synthware vacuum adapter with PTFE stopcock
joint: ST/NS 14/10
別名:
Synthware A381410, glass adapter with stopcock
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS14/10
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
A381410
詳細
Synthware vacuum adapter with PTFE® stopcock for microscale applications. Hose connection is 8 mm O.D. and joint is 14/10. Stopcock bore is 2 mm.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Teflon is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)