ジョイント
joint: ST/NS19/22
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware A831922
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With an extra coarse disc to prevent solid from being introduced into reaction system during liquid transfer.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)