詳細
The extra-coarse fritted disc (diameter: 20 mm, porosity A, 145-174 micron) prevents solids from being pulled into the condenser when removing solvents from solid-solvent mixtures. Overall adapter length: 150 mm.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック