Merck
Z173568
Sigma-Aldrich
Aldrich® Luer lock adapter
female joint: ST/NS 24/40 to male Luer lock
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
ジョイント
female joint: ST/NS24/40 to male Luer lock
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Permits fitting of standard glassware with needles for air-sensitive transfer, etc.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)