Merck
SYNA832440
Synthware inlet adapter with fritted disc
joint: ST/NS 24/40
別名:
Synthware A832440, glass inlet adapter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware A832440
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
With an extra coarse disc to prevent solid from being introduced into reaction system during liquid transfer.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)