Merck
SYNA841420
Synthware vacuum filtration adapter
bottom joint: ST/NS 14/20, Stopper Size: #1, stopper size #1
別名:
Synthware A841420, Glass adapter vacuum filtration
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.51
ジョイント
bottom joint: ST/NS14/20
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
A841420
Synthware A841420
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Used with plain stem Buchner funnels and pluro-stopper. Hose connection has an O.D of 10 mm at the largest serration. Order pluro-stoppers below separately.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)