Merck
Z147737
Sigma-Aldrich
Aldrich® pressure filter funnel
filter capacity 1,000 mL, frit diam. 90 mm, porosity 70-100 μm, Funnel only
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.43
物質
glass
ground glass membrane (frit)
特徴
cap
graduations: no
メーカー/製品名
Aldrich
フィルタの容量
1,000 mL
フリット直径
90 mm
漏斗容量
1,000 mL
ポアサイズ
70-100 μm porosity
フィッティング
24 bottle neck (Ground glass joint)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Complete with funnel, cap, and pinch clamp. To filter air- and moisture-sensitive compounds quickly under inert gas. With 65/40 ball joint and 24/40 bottom joint.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)