Merck
SYNF381420M
Synthware filter funnel with fritted disc
joint: ST/NS 14/20, disc porosity: medium
別名:
Synthware F381420M
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.51
ディスク直径:
20 mm
メーカー/製品名:
F381420M
ジョイント
joint: ST/NS14/20
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
F381420M
ディスク直径
20 mm
関連するカテゴリー
詳細
Synthware filter funnel features a vacuum port and medium filter disc (O.D. 20 mm) porosity designed for efficient filtration. The vacuum port facilitates rapid filtration by creating a vacuum, enhancing the separation process for various applications. With upper standard taper outer joint (14/20) to fit various laboratory glassware.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)