Merck
SYNB262910
Synthware bubbler with PTFE stopcock
top joint: ST/NS 29/42, hose size 10 mm
別名:
Synthware B262910
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
ジョイント
top joint: ST/NS29/42
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
B262910
ホースサイズ
10 mm
関連するカテゴリー
詳細
Synthware bubbler has a small ball joint to prevent mineral oil being sucked back under sudden negative pressure in the system.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)