Merck
SYNC184263C
Synthware chromatography column with PTFE stopcock and coarse fritted disc
top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 20.0 mm × 305 mm
別名:
Synthware C184263C, glass chromatograpy column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS top24/40
グレード
for chromatography
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware C184263C
内径 × L
20.0 mm × 305 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
General purpose column has a PTFE stopcock and a top outer joint. With a coarse porosity fritted disc to support column packing. The section below disc is carefully minimized to prevent re-mixing of components already separated. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
This product includes coarse fritted disc.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)