Merck
SYND211150
Synthware vacuum jacketd Vigreux distillation head
joint: ST/NS 14/20, column H 150 mm, immersion depth 25 mm
別名:
Synthware D211150, short path head, Vigreux distilling head
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS14/20
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware D211150
カラム高
150 mm
浸漬深度
25 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Vacuum jacketed Vigreux distillation head having a sealed on condenser, braced for strength. Vacuum adapter has an inner joint and a sealed in drip tip. To be used with a 25 mm immersion thermometer
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)