ジョイント
thermometer joint: ST/NS10/18
joint: ST/NS24/40
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
D261024
浸漬深度
25 mm
関連するカテゴリー
詳細
Synthware™ distillation head features a close coupled condenser and vacuum connection to offer a short condensate travel path. One-piece design for easy setup. For the best results, use the D272440 distillation receiver. It is designed to be used with a 25 mm immersion thermometer.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)